Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer Kolber, Smal Hals
Artikelnummer. 10727901
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
1 L
3 L
Højde (metrisk):
75 mm
90 mm
105 mm
131 mm
156 mm
180 mm
220 mm
310 mm
Artikelnummer. 10727901
Brand: Lenz Laborglasintrumente 07020070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Acc. til DIN ISO 1773
  • Med perlekant
  • Med eksamen
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Diameter (metrisk) ydre hals 42 mm
Kapacitet (metrisk) 1 L
Materiale Duran Glas
Højde (metrisk) 220 mm
Mængde 10/Pk.