Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer Kolber, Smal Hals
Artikelnummer. 10264341
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
1 L
3 L
Højde (metrisk):
75 mm
90 mm
105 mm
131 mm
156 mm
180 mm
220 mm
310 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk)
10264341 3 L 310 mm
10470133 25 mL 75 mm
10000421 300 mL 156 mm
10335741 100 mL 105 mm
10345741 200 mL 131 mm
10727901 1 L 220 mm
10737711 50 mL 90 mm
10010421 500 mL 180 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10264341 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 07020076
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Acc. til DIN ISO 1773
  • Med perlekant
  • Med eksamen
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Diameter (metrisk) ydre hals 52 mm
Kapacitet (metrisk) 3 L
Materiale Duran Glas
Højde (metrisk) 310 mm
Mængde 2/Pk.