Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-kolber med konisk slibefuge
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Sokkelled:
14/23 NS
19/26 NS
24/29 NS
29/32 NS
45/40 NS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Acc. til DIN EN ISO 4797
- Med vægt (ca. volumen/ml)
- Med inskriptionslabel
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Med konisk samling, med høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4797 |
| Oversigt | Konisk jordforbindelse, inskriptionsetiket |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Sokkelled | 19/26 NS |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 42 mm |