Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-kolber med konisk slibefuge
Artikelnummer. 10712522
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Sokkelled:
14/23 NS
19/26 NS
24/29 NS
29/32 NS
45/40 NS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10712522
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03024549
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikker og nem blanding, hældning og opbevaring af kemikalier i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-kolber med konisk slibning er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN EN ISO 4797
  • Med vægt (ca. volumen/ml)
  • Med inskriptionslabel
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Med konisk samling, med høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) Erlenmeyer-kolbe, 250 ml, 85 mm dia., 45/40 NS-fatning, Duran Glas, med konisk slebet samling, inskriptionsetiket
Sokkelled 45/40 NS
Diameter (metrisk) Udvendig 85 mm