Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-kolber med konisk slibefuge
Beskrivelse
- Acc. til DIN EN ISO 4797
- Med vægt (ca. volumen/ml)
- Med inskriptionslabel
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Med konisk samling, med høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Konisk jordforbindelse, inskriptionsetiket |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Sokkelled | 45/40 NS |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 105 mm |