Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-kolber med konisk slibefuge
Artikelnummer. 10149120
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Sokkelled:
14/23 NS
19/26 NS
24/29 NS
29/32 NS
45/40 NS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sokkelled unitSize
10149120 1000 mL 45/40 NS -
10472921 100 mL 14/23 NS -
10523671 100 mL 24/29 NS -
15360885 2000 mL 29/32 NS Pakke med 10
11870482 10 mL 14/23 NS -
10352801 2000 mL 45/40 NS Pakke med 10
10074250 200 mL 24/29 NS -
10334931 250 mL 19/26 NS -
10268170 250 mL 24/29 NS -
10712522 250 mL 45/40 NS -
17705804 25 mL 19/26 NS -
10303141 25 mL 14/23 NS -
10261451 300 mL 45/40 NS -
10185780 500 mL 24/29 NS -
10204341 5 L 45/40 NS -
10392751 500 mL 45/40 NS -
15300895 50 mL 14/23 NS Pakke med 10
10064250 50 mL 24/29 NS -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 10149120 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03024570
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikker og nem blanding, hældning og opbevaring af kemikalier i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-kolber med konisk slibning er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN EN ISO 4797
  • Med vægt (ca. volumen/ml)
  • Med inskriptionslabel
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Med konisk samling, med høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Oversigt Konisk jordforbindelse, inskriptionsetiket
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Sokkelled 45/40 NS
Diameter (metrisk) Udvendig 131 mm