Få mere at vide
Reitenspiess™ Erlenmeyer Kolber og Flasker Pensel
Artikelnummer. 10271221
Skift visning
Længde (metrisk):
470 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10271221 470 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10271221 Leverandør Reitenspiess™ Leverandørnr. 23630234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00 DKK
    71.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 98.67 DKK
    58% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Reitenspiess™ Erlenmeyer Kolber og Flasker Pensel– har en hovedstørrelse på 60 mm og er et nyttigt værktøj i laboratoriet til rengøring, desinficering og sterilisering af Ehrlenmeyer laboratorieglas.
  • 60 mm diameter
  • Til Eherlenmeyer-kolberensning, desinficering, sterilisering
  • Steril
Tekniske data
Produkttype Erlenmeyer Kolber og Flasker
Diameter (metrisk) børster 60 mm
Til brug med (applikation) Rengøring, desinfektion, sterilisering
Længde (metrisk) 470 mm
Mængde 1 stk.