Få mere at vide
Heinz Herenz Erlenmeyer-landskampe
Artikelnummer. 30158388
Skift visning
Farve:
Blå
Rød
Sølv
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30158388 Blå
30158407 Rød
30158313 Sølv
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30158388 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1080925
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Erlenmeyer-hætte uden håndtag.
  • Erlenmeyer-kasketter
  • Aluminium
  • 38 mm
  • Uden håndtag
Tekniske data
Farve Blå
Produkttype Kasket uden håndtag
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke-steril
Lukketype Lige randløs hals
Diameter (metrisk) Udvendig 38 mm
Lukkestørrelse 38 mm