Få mere at vide
Heidolph™ Erlenmeyer Bilag
Artikelnummer. p-7241847 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Holder:
100 ml Erlenmeyer-kolber
1000 ml Erlenmeyer-kolber
25 ml Erlenmeyer-kolber
250 ml Erlenmeyer-kolber
50 ml Erlenmeyer-kolber
500 ml Erlenmeyer-kolber
Antal stillinger:
2
4
5
9
14
22
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10509721
Brand: Heidolph™ 5497200000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 og Promax 1020
Tilbehør til op til 22 Erlenmeyer-kolber (25, 500 eller 1000 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 25 ml Erlenmeyer-kolber
Produkttype Erlenmeyer Bilag
Til brug med (udstyr) Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 og Promax 1020
Antal stillinger 22