Få mere at vide
Heidolph™ Erlenmeyer Bilag
Artikelnummer. 10767441 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Holder:
100 ml Erlenmeyer-kolber
1000 ml Erlenmeyer-kolber
25 ml Erlenmeyer-kolber
250 ml Erlenmeyer-kolber
50 ml Erlenmeyer-kolber
500 ml Erlenmeyer-kolber
Antal stillinger:
2
4
5
9
14
22
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Antal stillinger Pakningsstørrelse
10767441 500 ml Erlenmeyer-kolber 4 Hver
10509721 25 ml Erlenmeyer-kolber 22 Hver
10364721 50 ml Erlenmeyer-kolber 14 Hver
10673021 100 ml Erlenmeyer-kolber 9 Hver
10408922 250 ml Erlenmeyer-kolber 5 Hver
10603031 1000 ml Erlenmeyer-kolber 2 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10767441 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5497600000
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Til brug med Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 og Promax 1020
Tilbehør til op til 22 Erlenmeyer-kolber (25, 500 eller 1000 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 500 ml Erlenmeyer-kolber
Produkttype Erlenmeyer Bilag
Til brug med (udstyr) Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 og Promax 1020
Antal stillinger 4