Få mere at vide
Heidolph™ Erlenmeyer Bilag
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Holder:
100 ml Erlenmeyer-kolber
1000 ml Erlenmeyer-kolber
25 ml Erlenmeyer-kolber
250 ml Erlenmeyer-kolber
50 ml Erlenmeyer-kolber
500 ml Erlenmeyer-kolber
Antal stillinger:
2
4
5
9
14
22
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tilbehør til op til 22 Erlenmeyer-kolber (25, 50, 100, 250, 500 eller 1000 ml)
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 100 ml Erlenmeyer-kolber |
| Produkttype | Erlenmeyer Bilag |
| Til brug med (udstyr) | Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 og Promax 1020 |
| Antal stillinger | 9 |