Description
Tilbehør til op til 22 Erlenmeyer-kolber (25, 500 eller 1000 ml)
Specifications
Specifications
| Holder | 25 ml Erlenmeyer-kolber |
| Produkttype | Erlenmeyer Bilag |
| Til brug med (udstyr) | Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 og Promax 1020 |
| Antal stillinger | 22 |