Få mere at vide
Heidolph™ Erlenmeyer Bilag
Artikelnummer. 10408922 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Holder:
100 ml Erlenmeyer-kolber
1000 ml Erlenmeyer-kolber
25 ml Erlenmeyer-kolber
250 ml Erlenmeyer-kolber
50 ml Erlenmeyer-kolber
500 ml Erlenmeyer-kolber
Antal stillinger:
2
4
5
9
14
22
Pakningsstørrelse:
Hver
Product Code. 10408922
missing translation for 'mfr': Heidolph™ 5497500000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Til brug med Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 og Promax 1020
Tilbehør til op til 22 Erlenmeyer-kolber (25, 50, 100, 250, 500 eller 1000 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Holder 250 ml Erlenmeyer-kolber
Produkttype Erlenmeyer Bilag
Til brug med (udstyr) Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 og Promax 1020
Antal stillinger 5