missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ Multispecies ERK1/ERK2 (i alt) InstantOne™ ELISA Kit
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Beskrivelse
De InstantOne™ ELISA er specielt udviklet til nøjagtig måling af total human, mus og hamster ERK 1/2 i cellelysater. Påvisning af rotte ERK 1/2 forventes. De InstantOne™ ELISA kit giver mulighed for hurtig analyse af prøver på cirka en time. Alle reagenser brugt i en traditionel sandwich ELISA tilsættes i opløsning til en plade efterfulgt af et vasketrin og påvisning med det kolorimetriske TMB-substrat.
ERK1 og ERK2 er bredt udtrykt og er involveret i reguleringen af meiose, mitose og postmitotiske funktioner i differentierede celler. Mange forskellige stimuli, herunder vækstfaktorer, cytokiner, virusinfektion, ligander til heterotrimere guanin-nukleotid-bindende protein (G-protein)-koblede receptorer og transformerende midler, aktiverer ERK1- og ERK2-vejene. Når vækstfaktorer binder til receptortyrosinkinasen, interagerer Ras med Raf, serin/threoninproteinkinasen og aktiverer den også. Når den er aktiveret, phosphorylerer Raf serinrest i 2 yderligere kinaser, MEK1/2, som igen phosphorylerer tyrosin/threonin i ekstracellulært signalreguleret kinase (ERK) 1/2. Ved aktivering fosforylerer ERK'erne enten en række cytoplasmatiske mål eller migrerer til kernen, hvor de fosforylerer og aktiverer en række transkriptionsfaktorer såsom c-Fos og Elk-1.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P27361,P28482 |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Cellelysater |
| Målarter | ADN |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 5594, 5595 |
| Gen symbol | ERK,ERK-2,ERK2,ERT1,MAPK2,P42MAPK,PRKM1,PRKM2,p38,p40,p41,p41mapk,p42-MAPK,ERK-1,ERK1,ERT2,HS44KDAP,HUMKER1A,P44ERK1,P44ERKMA,p44ERK1,P44ERKMA,p44ERK1,P44KMAPK1,P44KM3KMA |
| Sættets indhold | Fang antistof, Detektionsantistofreagens, InstantOne™ Analyseplade, Cellelysebuffer, Enhancer løsning, Vaskebuffer (10X), Substratreagens (TMB), Stop Løsning, Positiv kontrolcellelysat (lyofiliseret), Pladeforsegling |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion