Få mere at vide
Erismodegib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erismodegib |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H26F3N3O3/c1-16-14-32(15-17(2)34-16)24-12-9-20(13-30-24)31-25(33)23-6-4-5-22(18(23)3)19-7-10-21(11-8-19)35-26(27,28)29/h4-13,16-17H,14-15H2,1-3H3,(H,31,33)/t16-,17+ |
| Formel vægt | 485.1926 |