Få mere at vide
Erioglaucin-natriumsalt
Artikelnummer. 15434299
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434299 25 g 25g
15424299 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434299 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61780.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 3844-45-9 | C37H34N2Na2O9S3 | 792,844 g/mol
Erioglaucin natriumsalt bruges som farvestof til fødevarer og andre stoffer for at fremkalde en farveændring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Erioglaucin natriumsalt bruges som farvestof til fødevarer og andre stoffer for at fremkalde
en farveændring.
Opløselighed Opløseligt i vand (30 mg
/ml), ethanol.
Noter
Farveindhold: ca. 60%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3844-45-9
Molekylær formel C37H34N2Na2O9S3
Molekylvægt (g/mol) 792.844
MDL nummer MFCD00012141
InChI nøgle SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 42090; Acid Blue 9
PubChem CID 19700
ChEBI CHEBI:82411
IUPAC navn dinatrium;2-[[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino]phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]benzensulfonat
SMIL CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=CC=C5S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erioglaucine sodium salt
Smeltepunkt 283 °C
Merck Index 14,1373
Farve Lilla
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (30 mg/ml), ethanol.
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 792.86