Få mere at vide
Erioglaucin-natriumsalt
Beskrivelse
Erioglaucin natriumsalt bruges som farvestof til fødevarer og andre stoffer for at fremkalde en farveændring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
en farveændring.
Opløselighed Opløseligt i vand (30 mg
/ml), ethanol.
Noter
Farveindhold: ca. 60%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erioglaucine sodium salt |
| Smeltepunkt | 283 °C |
| Merck Index | 14,1373 |
| Farve | Lilla |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (30 mg/ml), ethanol. |
| Mængde | 5 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Formel vægt | 792.86 |