Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Erioglaucin dinatriumsalt, rent
Artikelnummer. 10023110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10023110 5 g Glasflaske 5g
10562821 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10023110 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 229730050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.18 DKK
    268.65 DKK / 5g
    Spare 45.53 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 3844-45-9 | C37H34N2Na2O9S3 | 792,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3844-45-9
Molekylær formel C37H34N2Na2O9S3
Molekylvægt (g/mol) 792.84
MDL nummer MFCD00012141
InChI nøgle SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym brilliant blue fcf, acid blue 9, erioglaucine disodium salt, brilliant blue, FD&C blue no. 1, erioglaucine, alphazurine fg, FD&C blue no.1, fenazo blue xi, japan blue 1
PubChem CID 19700
ChEBI CHEBI:82411
IUPAC navn dinatrium;2-[[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino]phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]benzensulfonat
SMIL CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=CC=C5S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erioglaucine disodium salt
Absorbans 1000 (ved lambda min.)
Smeltepunkt 283,0 °C
Farve Lilla
Tab ved tørring 10% maks. (105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 14, 855
Merck Index 15, 1379
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, uopløselig i vegetabilske olier
Formel vægt 792.84
Grad Ren
Fysisk form Fint krystallinsk pulver