Få mere at vide
Eriodictyol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Eriodictyol |
| CAS | 4049-38-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H12 O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavanone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-5,13,16-19H,6H2 |
| SMIL | Oc1cc(O)c2C(=O)CC(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3 |
| IUPAC navn | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-chroman-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.25 |
| Vis mere |