Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eriodictyol, 94+%
Artikelnummer. 16544474 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16544474 250 mg
16534474 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16544474 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465242500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 552-58-9 | C15H12O6 | 288.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-58-9
Molekylær formel C15H12O6
Molekylvægt (g/mol) 288.26
InChI nøgle SBHXYTNGIZCORC-ZDUSSCGKSA-N
IUPAC navn (2S)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-on
SMIL OC1=CC(O)=C2C(=O)C[C@H](OC2=C1)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eriodictyol
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in diluted alkalies
Formel vægt 288.25