Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eriochrome ∣r Blå Sort B
Artikelnummer. 15485639
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15485639 100 g 100g
15495639 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485639 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63396.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3564-14-5 | C20H13N2NaO5S | 416.38 g/mol
Eriochrome er at lave titreringsindikator. Dubbet i vandig opløsning eller alkoholopløselig, når den bruges til bestemmelse af calcium, magnesium, mangan, zink og andre metalioner, målt vandhårdhed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
Eriochrome er at lave titreringsindikator. Dubbet i vandig opløsning eller alkoholopløselig, når den bruges til bestemmelse af calcium, magnesium, mangan, zink og andre metalioner, målt vandhårdhed.
Opløselighed
Opløseligt i vand (20 g/L (20 C).
Noter
Eriochrome er et registreret varemærke tilhørende Ciba Specialty Chemicals Corp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3564-14-5
Molekylær formel C20H13N2NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 416.38
MDL nummer MFCD00003934
InChI nøgle YRFCCVCSEVISHI-GXTSIBQPSA-M
Synonym C.I. 14640; Mordant Black 3
PubChem CID 23722702
SMIL [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC=CC=C12)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eriochrome™ Blue Black B
Opløselighedsinformation Soluble in water(20g/L (20 C).
IUPAC navn natrium;4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinyliden]-3-oxonaphthalen-1-sulfonat
Formel vægt 416.39
Farve Sort til Brun
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver