Få mere at vide
Eriochrome Cyanine R, Pure, C.I.43820, Metal Indicator, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| CAS | 3564-18-9 |
| Molekylær formel | C23H15Na3O9S |
| MDL nummer | 12411 |
| Formel vægt | 536.39g/mol |
| Emballage | Glass Jar |
| Farve | Brown/Red |
| Mængde | 25 g |
| Fysisk form | Solid |