Få mere at vide
Eriochrome™ Blå Sort B, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15695560
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15695560 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15695560 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 4554025G
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Indikator (til kompleksometri)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eriochrome™ Blue Black B
CAS 3564-14-5
Molekylær formel C20H13N2NaO5S
MDL nummer MFCD00003934
FN nummer NONH for all modes of transport
InChI nøgle YRFCCVCSEVISHI-GXTSIBQPSA-M
SMIL [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC=CC=C12)S([O-])(=O)=O
IUPAC navn natrium;4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinyliden]-3-oxonaphthalen-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 416.38
PubChem CID 23722702
Formel vægt 416.38g/mol
Emballage Glasflaske
Farve Sort
pH 9.5 (at 10 g/L 20°C)
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eriochrome Blue Black B
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonate