Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eriochrome™ Sort T, ren, indikatorkvalitet
Artikelnummer. p-126313 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
Artikelnummer. 10460121
Brand: Thermo Scientific Chemicals 228360250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1787-61-7 | C20H12N3NaO7S | 461.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1787-61-7
Molekylær formel C20H12N3NaO7S
Molekylvægt (g/mol) 461.38
MDL nummer MFCD00003935
InChI nøgle JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Synonym C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11
PubChem CID 87355429
IUPAC navn (4Z)-4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinyliden]-7-nitro-3-oxonaphthalen-1-sulfonsyre;natrium
SMIL [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eriochrome™ Black T
Beilstein 16, III, 320
Merck Index 15, 3725
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 461.38
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Egnethed Passes (for complexometric determination of metals)
UV-spektrometri Complies
Farve Sort til Sort/Brun
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eriochrome Black T
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.