Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eriochrome™ Sort T, ren, indikatorkvalitet
Artikelnummer. 10793421 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10793421 100 g Glasflaske 100g
10460121 25 g Glasflaske -
10073110 500 g Glasflaske 500g
10256570 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10793421 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 228361000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1787-61-7 | C20H12N3NaO7S | 461,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1787-61-7
Molekylær formel C20H12N3NaO7S
Molekylvægt (g/mol) 461.38
MDL nummer MFCD00003935
InChI nøgle JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Synonym C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11
PubChem CID 87355429
IUPAC navn (4Z)-4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinyliden]-7-nitro-3-oxonaphthalen-1-sulfonsyre;natrium
SMIL [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eriochrome™ Black T
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Egnethed Gennemgange (til kompleksometrisk bestemmelse af metaller)
UV-spektrometri Følger
Beilstein 16, III, 320
Merck Index 15, 3725
Farve Sort til Sort/Brun
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig.
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 461.38
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • EriochromeÒ Black T
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.