Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eriochrome™ Sort T, ren, indikatorkvalitet
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eriochrome™ Black T |
| Beilstein | 16, III, 320 |
| Merck Index | 15, 3725 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: slightly soluble. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Formel vægt | 461.38 |
| Grad | Ren |
| Emballage | Glasflaske |
| Egnethed | Passes (for complexometric determination of metals) |
| UV-spektrometri | Complies |
| Vis mere |