Få mere at vide
Eriochrome Black T, Pure, C.I.14645, Metal Indicator, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10793981 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10793981 25 g 25g
10467060 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10793981 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. E/0100/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Eriochrome Black T, Pure, C.I.14645, Metal Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1787-61-7
Molekylær formel C20H12N3NaO7S
Molekylvægt (g/mol) 461.38
MDL nummer MFCD00003935
InChI nøgle JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
PubChem CID 87355429
SMIL [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Specifications
IUPAC navn (4Z)-4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinylidene]-7-nitro-3-oxonaphthalene-1-sulfonic acid;sodium
Formel vægt 461.38g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Black
pH 3.7
Mængde 25 g
Fysisk form Powder
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Eriochrome Black T
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.