Få mere at vide
Eriochrome™ Black T, Indicator, Reag. Ph. Eur. for metal titration, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7120401 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. 15613850
Brand: Honeywell-Fluka 32751100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indicator, Reag. Ph. Eur. for metal titration
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1787-61-7
Molekylær formel C20H12N3NaO7S
Molekylvægt (g/mol) 461.38
MDL nummer MFCD00003935
InChI nøgle JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
PubChem CID 87355429
SMIL [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eriochrome™ Black T
Navn note Reag. Ph. Eur.
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4121162
IUPAC navn sodium (4Z)-4-[2-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazin-1-ylidene]-7-nitro-3-oxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate
Formel vægt 461.38g/mol
Emballage Glass Bottle
Egnethed Complies for indicator
Mængde 100 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eriochrome Black T
Gefahrenkategorie
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sicherheitshinweis
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt