Få mere at vide
Eriochrome™ Black T, Indicator, Reag. Ph. Eur. for metal titration, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eriochrome™ Black T |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4121162 |
| IUPAC navn | sodium (4Z)-4-[2-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazin-1-ylidene]-7-nitro-3-oxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate |
| Formel vægt | 461.38g/mol |
| Emballage | Glass Bottle |
| Egnethed | Complies for indicator |
| Mængde | 100 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Eriochrome Black T
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur