Få mere at vide
Eriochrome Black T, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eriochrome Black T |
| CAS | 1787-61-7 |
| Emballage | Glass Bottle |
| Molekylær formel | C20H12N3NaO7S |
| MDL nummer | MFCD00003935 |
| Synonym | 2-Hydroxy-1-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-6-nitronaphthalene-4-sulfonic Acid Sodium Salt |
| Farve | Black to Brown |
| pH | 3.7 (10 g/L, H2O, 20°C) |
| Mængde | 100 g |
| InChI nøgle | JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M |
| Vis mere |