Få mere at vide
Eriochrome Black T (C.I. 14645), Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eriochrome Black T (C.I. 14645) |
| CAS | 1787-61-7 |
| MDL nummer | MFCD00003935 |
| Synonym | Eriochrome black T (C.I. 14645), Chrome black T, 2-Hydroxy-1-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-6-nitronaphthalene-4-sulfonic acid sodium salt, Eriochrome black T (C.I. 14645) |
| Mængde | 25 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.38 |
| Grad | Research |