Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eriochrome™ Sort T, ACS-reagens, indikatorkvalitet
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Eriochrome™ Black T |
| Klarhed | (0,1%, vand) Bestå test |
| Emballage | Glasflaske |
| Egnethed | Egnethed som kompleksometrisk indikator: Består testen |
| Farve | Sort/Brun |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: let opløselig. |
| Mængde | 250 g |
| Fysisk form | Pulver |
| IUPAC navn | (4Z)-4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinyliden]-7-nitro-3-oxonaphthalen-1-sulfonsyre;natrium |
| Formel vægt | 461.38 |
| Show More |
Safety and Handling
- Eriochrome Black T
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonic acid monosodium salt