Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eriochrome ™Black T, ACS-reagens, indikatorkvalitet
Artikelnummer. 11906931 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11906931 1 kg Glasflaske 1kg
11916931 250 g Glasflaske 250g
2 options
Artikelnummer. 11906931
Brand: Thermo Scientific Chemicals 439140010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1787-61-7 | C20H12N3NaO7S | 461.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1787-61-7
Molekylær formel C20H12N3NaO7S
Molekylvægt (g/mol) 461.38
MDL nummer MFCD00003935
InChI nøgle JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Synonym C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11
PubChem CID 87355429
SMIL [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eriochrome™ Black T
Klarhed (0.1%, water) Passes Test
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble.
IUPAC navn natrium (4Z)-4-[2-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazin-1-yliden]-7-nitro-3-oxo-3,4-dihydronaphthalen-1-sulfonat
Formel vægt 461.38
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Egnethed Suitability as complexometric indicator: Passes Test
Farve Sort/Brun
Mængde 1 kg
Fysisk form Pulver