Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eriochrome Sort T
Descrizione
Eriochrome sort T bruges som en indikator i analytisk kemi. Det bruges også til påvisning af sjældne jordarters metaller. Det finder anvendelse i farvning og tryk af uldstof, farvning af silke og nylon samt i læderfarvning. Det kan bruges til spektrofotometrisk bestemmelse af diphenhydraminhydrochlorid i farmaceutiske præparater. Som en kompleksometrisk indikator er den nyttig til bestemmelse af vands hårdhed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Eriochrome sort T bruges som en indikator i analytisk kemi. Det bruges også til påvisning af sjældne jordarters metaller. Det finder anvendelse i farvning og tryk af uldstof, farvning af silke og nylon samt i læderfarvning. Det kan bruges til spektrofotometrisk bestemmelse af diphenhydraminhydrochlorid i farmaceutiske præparater. Som en kompleksometrisk indikator er den nyttig til bestemmelse af vands hårdhed.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i alkohol og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Eriochrome Black T |
| Beilstein | 4121162 |
| Merck Index | 14,3667 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol og acetone. |
| Mængde | 100 g |
| IUPAC navn | (4Z)-4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinyliden]-7-nitro-3-oxonaphthalen-1-sulfonsyre;natrium |
| Formel vægt | 461.39 |
Sicurezza e movimentazione
- Eriochrome Black T
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthalenyl)az
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.