Få mere at vide
Erio Green B (teknisk grad), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acid Green 16 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H34N2O6S2.Na/c1-5-32(6-2)25-13-9-22(10-14-25)31(23-11-15-26(16-12-23)33(7-3)8-4)30-21-28(41(37,38)39)20-24-19-27(40(34,35)36)17-18-29(24)30;/h9-21H,5-8H2,1-4H3,(H-,34,35,36,37,38,39);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 616.1678 |