Få mere at vide
Cole-Parmer™ Erie Scientific™ Microsoft Dias
Artikelnummer. 11795108 Shop alle Cole-Parmer produkter
:
75mm x 25mm
Artikelnummer. 11795108
Brand: Cole-Parmer™ 4852005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cole-Parmer™ Erie Scientific™ Microsoft Slides har afklippede hjørner og en skriveflade for nem etikettering.
  • Reducer drastisk chancerne for at skære din finger eller rive en handske i stykker, når du bruger disse dias.
  • Afklippede hjørner holder prøven væk fra kanterne på objektglasset, ideelt til —at lave udtværinger
  • Slides måler 75 x 25 mm og er 1 mm tykke.
  • Fås i én brutto (144 dias).
  • Superfrost dias giver en kemisk resistent, uigennemsigtig hvid skriveoverflade for nem mærkning.
Tekniske data
Længde (metrisk) 75 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
Frostet SuperFrost
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Hjørnestil Klippet
Mængde 144 Pakke
Dimensioner (L x B) 75 x 25 mm