Få mere at vide
Cole-Parmer™ Erie Scientific™ Slides af almindeligt glas med klippede hjørner
Artikelnummer. 11785108 Shop alle Cole-Parmer produkter
:
Tykkelse: 1mm
Artikelnummer. 11785108
Brand: Cole-Parmer™ 4852001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer chancerne for at skære din finger eller rive en handske i stykker, når du bruger disse dias. Cole-Parmer™ Erie Scientific™ Clipped-Corner Plain Glass Slides har afklippede hjørner for nem håndtering, ideel til at lave udtværinger.
Drastisk afklippede hjørner holder prøven væk fra kanterne af objektglasset.
  • Slides måler 75 x 25 mm og er 1 mm tykke
  • Fås i én brutto (144 dias)
Tekniske data
Længde (metrisk) 75 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
Materiale Almindeligt glas
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type Objektglas til mikroskop
Hjørnestil Klippet
Mængde 144 Pakke