Få mere at vide
Eribulin mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441349
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16441349 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16441349 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13442A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
MedChemExpress Eribulin mesylate (E7389 mesylate) is a microtubule targeting agent that is used for the research of metastatic breast cancer. Eribulin mesylate inhibits the proliferation of cancer cells by binding microtubule proteins and microtubules.
Eribulin mesylate (E7389 mesylate) is a microtubule targeting agent that is used for the research of metastatic breast cancer. Eribulin mesylate inhibits the proliferation of cancer cells by binding microtubule proteins and microtubules.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eribulin mesylate
CAS 441045-17-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C41H63NO14S
Mængde 1 mg
Synonym B1939 mesylateE7389 mesylateER-086526 mesylate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (121.07 mM) ∣Ethanol : ≥ 100 mg/mL (121.07 mM)
SMIL C=C1C[C@@](CC[C@@]2(C[C@@]3([H])O4)O[C@]([C@](O[C@](C5)([H])CC6)([H])[C@@]6([H])O7)([H])[C@@]4([H])[C@]7([H])[C@@]3([H])O2)([H])O[C@@]1([H])CC[C@](C[C@@H](C)C8=C)([H])O[C@]8([H])C[C@@](O[C@H](C[C@H](O)CN)[C@@H]9OC)([H])[C@]9([H])CC5=O.CS(=O)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 826.0
Formel vægt 826.0
Procent renhed 95.47%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death