Få mere at vide
Erianin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erianin |
| CAS | 95041-90-0 |
| Molekylær formel | C18H22O5 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methoxy-5-[2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethyl]phenol, NSC 613744 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O5/c1-20-15-8-7-12(9-14(15)19)5-6-13-10-16(21-2)18(23-4)17(11-13)22-3/h7-11,19H,5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | COc1ccc(CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)cc1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.36 |
| Formel vægt | 318.1467 |