Få mere at vide
Erianin, TRC
Artikelnummer. 30373391
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30373391 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30373391 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE600075250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erianin
CAS 95041-90-0
Molekylær formel C18H22O5
Mængde 250 mg
Synonym 2-Methoxy-5-[2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethyl]phenol, NSC 613744
InChI formel InChI=1S/C18H22O5/c1-20-15-8-7-12(9-14(15)19)5-6-13-10-16(21-2)18(23-4)17(11-13)22-3/h7-11,19H,5-6H2,1-4H3
SMIL COc1ccc(CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)cc1O
Molekylvægt (g/mol) 318.36
Formel vægt 318.1467