Få mere at vide
Erianin, MedChemExpress
Beskrivelse
Erianin, often used as an antipyretic and analgesic agent, could inhibit IDO-induced tumor angiogenesis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erianin |
| CAS | 95041-90-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H22O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (314.11 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=CC(CCC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=CC=C1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.36 |
| Formel vægt | 318.36 |
| Vis mere |