Få mere at vide
Ergosterol, TRC
Artikelnummer. 17967724
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17967724 1 g
17948984 100 mg
17929644 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17967724 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5992401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-87-4
Molekylær formel C28 H44 O
Molekylvægt (g/mol) 396.65
Synonym Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3β,22E)-, Ergosterol (8CI), (3β,22E)-Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (22E,24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, (24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, 24-Methylcholesta-5,7,22-trien-3β-ol, 24R-Methylcholesta-5,7,22E-trien-3β-ol, 24α-Methyl-22E-dehydrocholesterol, 3β-Hydroxyergosta-5,7,22-triene, Ergosterin, Provitamin D, Provitamin D2
IUPAC navn (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMIL CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ergosterol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C28H44O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,18-20,22,24-26,29H,11-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
Formel vægt 396.3392
Procent renhed >95%