Få mere at vide
Ergosterol (Provitamin D2), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323461
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30323461 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30323461 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA13201500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ergosterol
CAS 57-87-4
Analyt- eller komponentnavne Ergosterol
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C28 H44 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ergosterol (Provitamin D2), Ergosterol (8CI), Ergosterin, Provitamin D, Provitamin D2, Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3beta,22E)-, Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3β,22E)-, (3β,22E)-Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3beta,22E)-Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (22E,24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, (22E,24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, (24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, (24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, 24-Methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol, 24-Methylcholesta-5,7,22-trien-3β-ol, 24R-Methylcholesta-5,7,22E-trien-3beta-ol, 24R-Methylcholesta-5,7,22E-trien-3β-ol, 24alpha-Methyl-22E-dehydrocholesterol, 24α-Methyl-22E-dehydrocholesterol, 3beta-Hydroxyergosta-5,7,22-triene, 3β-Hydroxyergosta-5,7,22-triene, Ergocalciferol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C28H44O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,18-20,22,24-26,29H,11-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
SMIL CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 396.65
Mængde 100 mg
Formel vægt 396,3392 g/mol