Få mere at vide
MedChemExpress Ergosterol
Artikelnummer. 16499016
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16499016 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16499016 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0181
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
MedChemExpress Ergosterol is the primary sterol found in fungi, with antioxidative, anti-proliferative, and anti-inflammatory effects.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvægt (g/mol) 396.65 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
CAS 57-87-4
Produkttype Natural Products
Renhed 97.0%
Opløselighed DMSO : 3.57 mg/mL (9.00 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 2.6 mg/mL (6.55 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Synonym Ergosterin∣ Provitamin D∣ Provitamin D2
Mål Endogenous Metabolite