Beskrivelse
Ergomate fjerner behovet for at holde pladen i enhver vinkel og tillader sikker dispensering, hvilket resulterer i lettere, sikrere og mere præcis pipettering.
Ifølge ISO 8655 anbefalinger, bør dispensering af især små mængder ske mod den indvendige væg af modtagebeholderen. Ergomate er et ideelt værktøj til at finde korrekt positionering i pipettering.
Mikropladegitre til hurtig identifikation og prøvestyring.
Gitter er dobbeltsidet. Bagsiden med nummerering fra 1-12.
Pladeholder
Når den er omvendt, skaber pladeholderen en ideel aerosolbarriere til brug i emhætter eller på bænkoverflader.
Pladeholderen kan vendes og bruges til flad overfladepipettering eller som inkubationsstation med låg.
Ideel til sikker transport af plader.
Ikke autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med | Pipetter |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | 120 ml reagensbeholder |
| Volumen (metrisk) | 120 ml |
| Til brug med (udstyr) | Multikanal pipetter |
| Mængde | 120mL |