Få mere at vide
Ergoline-8Beta-carboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30370862
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30370862 0.5 mg 0.5mg
1 options
Artikelnummer. 30370862 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5995700.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ergoline-8beta-carboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride
CAS 1075250-77-9
Molekylær formel C16H19ClN2O2
Mængde 0.5 mg
Synonym Methyl 9,10-Dihydro-6-norlysergate Hydrochloride, Methyl ergoline-8beta-carboxylate Hydrochloride, 6-Nor-9,10-dihydrolysergic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (8beta)-Ergolinecarboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H18N2O2.ClH/c1-20-16(19)10-5-12-11-3-2-4-13-15(11)9(7-17-13)6-14(12)18-8-10;/h2-4,7,10,12,14,17-18H,5-6,8H2,1H3;1H/t10-,12-,14-;/m1./s1
SMIL Cl.COC(=O)[C@H]1CN[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc([C@H]2C1)c34
IUPAC navn methyl (6aR,9R,10aR)-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 306.79
Formel vægt 306.1135