Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ergolign sadelskammel
Artikelnummer. 13484656 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Justerbar (højde):
23 til 30,5 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Justerbar (højde) Pakningsstørrelse
13484656 23 til 30,5 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 13484656 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ERGCR2330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5810.00 DKK
    5215.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 594.79 DKK
    10% Slukket
På lager
Thermo Scientific Ergolign laboratoriesadelstolen aflaster modtrykket og optimerer arbejdsstillingen for høj effektivitet, selv ved mange timers arbejde i et biologisk sikkerhedsskab (BSC).
  • Ergonomisk sæde til brug med Thermo Scientific biosikkerhedsskabe
  • Justerbar højde, 23 til 30,5 tommer
  • Sædet vippes 0 til 15 grader fremad
  • 2 tommer tyk, fuldt polstret sadelsæde, 21 tommer bred og 16,5 tommer dyb
  • 0,5 μm filtreringssystem i sædefælder, hvor 99,9% af partiklerne udskilles fra sædet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skammel (rygløs)
Farve Beige
Justerbar (højde) 23 til 30,5 tommer
Justerbar Ja
Rygstil Åben
Med armlæn Nej
Med ryglæn Nej
Med hjul Ja
Fodstøtte Ja
Med lændestøtte Ja
Med Tilt Ja
Materiale Plastik, vinyl
Siddetype Taburet