Få mere at vide
Ergocalciferol, 97.0 to 103.0%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15835138 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15835138 5 g Plastic bottle 5g
15855138 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15835138 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J15562.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-14-6
Molekylær formel C28H44O
Molekylvægt (g/mol) 396.66
MDL nummer MFCD00166988,MFCD11656674
InChI nøgle MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Synonym ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
PubChem CID 134129658
IUPAC navn (1S,3E)-3-{2-[(1R,3aS,4E,7aR)-1-[(2R,3E,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-octahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene}-4-methylidenecyclohexan-1-ol
SMIL CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ergocalciferol
Smeltepunkt 118°C to 119°C
Emballage Plastic bottle
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1916682
Formel vægt 396.65
Procent renhed 97.0 to 103.0%
Fysisk form Powder
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ergocalciferol, Thermo Scientific
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ergocalciferol