Få mere at vide
Erdosteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erdosteine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO4S2/c10-6(3-14-4-7(11)12)9-5-1-2-15-8(5)13/h5H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| Formel vægt | 249.0129 |
| Procent renhed | >95% |