Få mere at vide
Erdosteine Sulfoxide, Mikromol™
Beskrivelse
Erdosteine Sulfoxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erdosteine Sulfoxide |
| CAS | 2167084-15-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Erdosteine Sulfoxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H11 N O5 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Erdosteine Sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO5S2/c10-6(3-16(14)4-7(11)12)9-5-1-2-15-8(5)13/h5H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)CS(=O)CC(=O)NC1CCSC1=O |
| IUPAC navn | 2-[2-oxo-2-[(2-oxothiolan-3-yl)amino]ethyl]sulfinylacetic acid |
| Vis mere |