Få mere at vide
Erdosteine Sulfoxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050462
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050462 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050462 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0544.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Erdosteine Sulfoxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erdosteine Sulfoxide
CAS 2167084-15-1
Analyt- eller komponentnavne Erdosteine Sulfoxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H11 N O5 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Erdosteine Sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C8H11NO5S2/c10-6(3-16(14)4-7(11)12)9-5-1-2-15-8(5)13/h5H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
SMIL OC(=O)CS(=O)CC(=O)NC1CCSC1=O
IUPAC navn 2-[2-oxo-2-[(2-oxothiolan-3-yl)amino]ethyl]sulfinylacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 265.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 265.0079 g/mol