Få mere at vide
Erdosteine, Mikromol™
Artikelnummer. 17914356
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17914356 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17914356 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0544.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Erdosteine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erdosteine
CAS 84611-23-4
Analyt- eller komponentnavne Erdosteine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H11 N O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Erdosteine, [[2-Oxo-2-[(tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)amino]ethyl]thio]acetic acid, Dithiosteine, Erdostin, RV 144, Secresolv
InChI formel InChI=1S/C8H11NO4S2/c10-6(3-14-4-7(11)12)9-5-1-2-15-8(5)13/h5H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
SMIL OC(=O)CSCC(=O)NC1CCSC1=O
IUPAC navn 2-[2-oxo-2-[(2-oxothiolan-3-yl)amino]ethyl]sulfanylacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 249.31
Mængde 250 mg
Formel vægt 249.0129 g/mol